Learn More
Invitrogen™ I-TAC/CXCL11 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHCXCL11
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
The Human I-TAC/CXCL11 ELISA quantitates Hu I-TAC in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu I-TAC. Principle of the method The Human I-TAC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El quimioatrayente alfa de linfocitos T inducibles por interferón (I-TAC), perteneciente a la familia de quimiocinas CXC, se expresa en leucocitos de sangre periférica, páncreas e hígado, timo, bazo, pulmones, intestino delgado, placenta y próstata. El peso molecular es de 8 a 11 kD. I-TAC también se conoce como CXCL-11 e IP-9. La citocina participa en la regulación de la liberación de calcio e induce una respuesta quimiotáctica en los linfocitos T activados, además de ser el ligando dominante para el receptor 3 de CXC. El gen que codifica esta proteína contiene 4 exones y al menos tres señales de poliadenilación que podrían reflejar la regulación de la expresión específica de la célula. El IFN-gamma es un potente inductor de la transcripción de este gen. Se regula al alza en pacientes con SIDA, demencia y con esclerosis múltiple.Especificaciones
O14625 | |
2 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
6373 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Inflamación | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
2,5-600 pg/ml | |
De 2 pg/mL a 600 pg/ml | |
Biotina | |
Quimiocinas y receptores | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CXCL11 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
H174, I-TAC, IP-9, IP9, SCYB11, SCYB9B, b-R1 | |
1 h 20 min |