Learn More
Gibco™ Human GDNF Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
80.00€ - 5140.00€
Especificaciones
Número de acceso | P39905 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 2668 |
Peso molecular | 30.4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17814073
|
Gibco™
450-10-100UG |
100 μg |
1030.00€
100 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17874173
|
Gibco™
450-10-10UG |
10 μg |
194.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17894713
|
Gibco™
450-10-1MG |
1 mg |
5140.00€
1 miligramo |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17814463
|
Gibco™
450-10-250UG |
250 μg |
1802.00€
250 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17824723
|
Gibco™
450-10-2UG |
2 μg |
80.00€
2 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17874643
|
Gibco™
450-10-500UG |
500 μg |
3085.00€
500 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17874303
|
Gibco™
450-10-50UG |
50 μg |
620.00€
50 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
GDNF is a glycosylated, disulfide-bonded homodimer molecule. It was first discovered as a potent survival factor for midbrain dopaminergic neurons and was then shown to rescue these neurons in animal models of Parkinson's disease. GDNF is about 100 times more efficient survival factor for spinal motor neurons than the neurotrophins. GDNF is a neurotrophic factor that enhances survival and morphological differentiation of dopaminergic neurons and increases their high-affinity dopamine uptake.Especificaciones
P39905 | |
protein with no preservative | |
30.4 | |
E. coli | |
RUO | |
AI385739; Astrocyte-derived trophic factor; ATF; ATF1; ATF2; Gdnf; glial cell derived neurotrophic factor; glial cell line derived neurotrophic factor; Glial cell line derived neutrophic factor; glial cell line-derived neurotrophic factor; gndf; HFB1-GDNF; hGDNF; H-GDNF; HSCR3; mGDNF; neurotrophic factor | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
2668 | |
Human GDNF | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
GDNF | |
Unconjugated | |
MSPDKQMAVL PRRERNRQAA AANPENSRGK GRRGQRGKNR GCVLTAIHLN VTDLGLGYET KEELIFRYCS GSCDAAETTY DKILKNLSRN RRLVSDKVGQ ACCRPIAFDD DLSFLDDNLV YHILRKHSAK RCGCI | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |