Learn More
Gibco™ Human GDF-5 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
80.00€ - 1484.00€
Especificaciones
Número de acceso | P43026 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 8200 |
Peso molecular | 27 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17841323
|
Gibco™
120-01-100UG |
100 μg |
297.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17850773
|
Gibco™
120-01-10UG |
10 μg |
80.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17831733
|
Gibco™
120-01-1MG |
1 mg |
1484.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17891243
|
Gibco™
120-01-250UG |
250 μg |
520.00€
250 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17880743
|
Gibco™
120-01-500UG |
500 μg |
890.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17870373
|
Gibco™
120-01-50UG |
50 μg |
194.00€
50 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
GDF-5 is expressed in long bones during embryonic development and postnatally in articular cartilage. Mutations in the GDF-5 gene have been implicated in Hunter-Thompson type dwarfism and in Grebe Syndrome, which is characterized by short stature, extra digits, and short and deformed extremities. The mature and functional form of GDF-5 is a homodimer of two 120 amino-acid polypeptide chain (monomers) linked by a single disulfide bond. Each GDF-5 monomer is expressed as the C-terminal part of a precursor polypeptide, which also contains a 27 amino acid signal peptide and a 354 amino acid propeptide. This precursor undergoes intracellular dimerization, and upon secretion it is processed by a furin-type protease.Especificaciones
P43026 | |
protein with no preservative | |
27 | |
E. coli | |
RUO | |
BDA1C; Bmp14; BMP-14; Bone morphogenetic protein 14; bp; brachypodism; brp; Cartilage-derived morphogenetic protein 1; cartilage-derived morphogenetic protein-1; CDMP1; Cdmp-1; GDF5; GDF-5; growth differentiation factor 5; growth/differentiation factor 5; H-GDF-5; LAP4; LAP-4; Lipopolysaccharide-associated protein 4; LPS-associated protein 4; OS5; radotermin; SYM1B; SYNS2 | |
Human | |
Recombinant | |
Lyophilized |
Functional Assay | |
8200 | |
Human GDF-5 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
GDF5 | |
Unconjugated | |
APLATRQGKR PSKNLKARCS RKALHVNFKD MGWDDWIIAP LEYEAFHCEG LCEFPLRSHL EPTNHAVIQT LMNSMDPEST PPTCCVPTRL SPISILFIDS ANNVVYKQYE DMVVESCGCR | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |