Learn More
Invitrogen™ Furin Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHFURIN
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
The Human Furin ELISA quantitates Hu Furin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Furin. Principle of the method The Human Furin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La furina es una proteasa de serina asociada a la membrana, dependiente del calcio, que pertenece a la familia de la prohormona convertasa (PC) similar a la subtilisina. Los miembros de esta familia de enzimas celulares rompen la mayoría de las prohormonas y precursores de neuropéptidos. Muchas otras proteínas celulares, algunas proteínas virales y toxinas bacterianas que son transportadas por la vía secretoria constitutiva también son objeto de maduración por las PCs. La furina y otros miembros de la familia de la PC comparten similitudes estructurales que incluyen una proregión amino-terminal heterogénea de ∽10 kDa, un dominio catalítico similar a la subtilisina de ∽55 kDa bien conservado, y un dominio carboxi-terminal heterogéneo en longitud y secuencia. Estas enzimas se vuelven catalíticamente activas después de la disociación de la proregión dentro del compartimiento celular apropiado. La furina es la única PC conocida que posee un dominio transmembrana. La disociación de las proteínas diana se produce en el carboxi-terminal de la secuencia de consenso de la furina, RX(K/R)R. Se ha demostrado que la secuencia de péptidos ácidos, C771PSDSEEDEG780, localiza la furina en la red del trans Golgi. La fosforilación de los residuos de serina dentro de esta región modula el enrutamiento intracelular de la proteína furina. Un dominio de señalización adicional incluye la secuencia de tetrapéptidos, Y759KGL762, que dirige la internalización desde la superficie celular.Especificaciones
P09958 | |
15 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
5045 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Neurobiología | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
13,72-10.000 pg/ml | |
De 15 pg/mL a 10000 pg/ml | |
Biotina | |
Receptores y factores de crecimiento | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FUR,PACE,PCSK3,SPC1 | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
FUR, PACE, PCSK3, SPC1 | |
1 h 20 min |