Learn More
Invitrogen™ FLT-3L Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHFLT3LG
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
The Human FLT-3Ligand (Hu Flt-3L) ELISA quantitates Hu Flt-3L in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Flt-3L. Principle of the method The Human Flt-3L solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El ligando Flt3 (tirosina quinasa 3 relacionada con FMS) es un factor de crecimiento que estimula el crecimiento y la diferenciación de las células progenitoras hematopoyéticas temprana. El ligando Flt3 por sí solo tiene efectos biológicos de poca importancia, pero presenta sinergias con otros factores estimulantes de colonias para inducir la proliferación y diferenciación de las células de la línea mieloide y la línea linfoide. Estudios recientes sugieren que el ligando Flt3 juega un papel importante en el desarrollo y la expansión de las células dendríticas in vivo, y que puede influir en la supervivencia de las células NK mediante este mecanismo. Las transcripciones del ligando Flt3 son detectables en la mayoría de los tipos de células y tejidos, aunque la proteína solo se ha encontrado en células estromales y células T. Se expresa con frecuencia como una proteína de superficie celular transmembrana, aunque su procesamiento puede producir una isoforma soluble y secretada.Especificaciones
P49771 | |
1,5 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
2323 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Transducción de señal | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
4,1-400 pg/ml | |
De 1,5 pg/ml a 400 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FL,FLT3L | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
FL, FLT3L | |
1 h 20 min |