Learn More
Invitrogen™ FGF6 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHFGF6
434.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15444993
  • 652.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human Fibroblast Growth Factor 6 (Hu FGF6) ELISA quantitates Hu FGF6 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF6. Principle of the method The Human FGF6 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Desempeña un papel importante en la regulación de la proliferación celular, la diferenciación celular, la angiogénesis y la miogénesis, y es necesario para la regeneración muscular normal. {ECO:0000269; PubMed:8663044}.
Especificaciones
Especificaciones
P10767
6 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
2251
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Angiogénesis
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
8,23-6000 pg/ml
De 6 pg/mL a 6000 pg/ml
Biotina
Receptores y factores de crecimiento
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
HBGF-6,HST2
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
HBGF-6, HST2
1 h 20 min