Learn More
Invitrogen™ FGF4 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHFGF4
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
Descripción
The Human Fibroblast Growth Factor 4 (Hu FGF4) ELISA quantitates Hu FGF4 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF4. Principle of the method The Human FGF4 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El factor de crecimiento de fibroblastos 4 (FGF4) es un miembro de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) que posee amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y desempeña un papel clave en el crecimiento y la supervivencia de las células madre durante la embriogénesis, la regeneración tisular y la carcinogénesis. La FGF4 se identificó gracias a su potente actividad transformadora oncogénica y es un poderoso factor angiogénico, que se expresa en varios tumores altamente vascularizados y también en los testículos, el intestino y el cerebro de ratón adulto. Los estudios realizados en el homólogo de ratón sugieren una función en la morfogénesis ósea y el desarrollo de extremidades a través de la vía de señalización del erizo Sonic (SHH). Además, la FGF4 regula la proliferación de células progenitoras neurales y la diferenciación neuronal. Estudios recientes muestran un papel de aceleración del crecimiento para la FGF4 en las células madre embrionarias humanas y un mecanismo de supuesta inhibición de la retroalimentación mediante una nueva isoforma de empalme FGF4 que puede servir para impulsar la diferenciación en etapas posteriores de desarrollo.Especificaciones
P08620 | |
50 pg | |
ELISA sandwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
96 ensayos | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
2249 | |
< 12 % | |
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas | |
96 pruebas | |
Apoptosis | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
24,69-18.000 pg/ml | |
De 50 pg/mL a 18000 pg/ml | |
Biotina | |
Receptores y factores de crecimiento | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: Angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-6, FGF-7, FGF-9, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
HBGF-4,HST,HST-1,HSTF1,K-FGF,KFGF | |
< 10 % | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
HBGF-4, HST, HST-1, HSTF1, K-FGF, KFGF | |
1 h 20 min |