Learn More
Gibco™ Human EGF Recombinant Protein
EGF is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
53.25€ - 848.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Cell Culture |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 1950 |
Peso molecular | 6.2 kDa |
Método de purificación | Sequential Chromatography |
Alias de gen | EGF |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10193743
|
Gibco™
PHG0314 |
10μg |
53.25€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10768225
|
Gibco™
PHG0315 |
25μg |
115.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10533084
|
Gibco™
PHG0311 |
100μg |
272.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10628523
|
Gibco™
PHG0313 |
1mg |
848.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Human EGF Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
EGF has a profound effect on the differentiation of specific cells in vivo and is a potent mitogenic factor for a variety of cultured cells of both ectodermal and mesodermal origin.- This product is provided as lyophilized and carrier-free
- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: to help ensure growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High biological activity: in-house activity testing of recombinant proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of mouse BALB/3T3 cells
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
Cell Culture | |
6.2 kDa | |
EGF | |
Carrier-Free | |
Wet Ice | |
Growth Factors & Receptors | |
Lyophilized | |
Stem Cell Research, Oncology | |
95 % |
1950 | |
Sequential Chromatography | |
Human | |
< 0.1 ng/μg | |
E. coli | |
Recombinant, Ligand | |
EGF (Epidermal Growth Factor) | |
Gibco™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.