Learn More
Invitrogen™ Human EGF ELISA Kits
Measure levels of epidermal growth factor (EGF) in human serum, plasma, and cell culture supernatant using 96-well plates.
520.00€ - 1656.00€
Especificaciones
Intervalo del ensayo 7.8 to 500pg/mL
Sensibilidad del ensayo ≤ 5pg/mL
Descripción Human EGF ELISA Kit
Formato del kit de inmunoensayo Colorimetric ELISA (TMB substrate) with Plates
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urine
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Descripción Suficiente para Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Suficiente para Precio Cantidad y disponibilidad  
13207108
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EHEGF
Human EGF ELISA Kit 96 microplate wells Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13297098
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EHEGF2
Human EGF ELISA Kit 2 x 96 microplate wells Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13217108
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
EHEGF5
Human EGF ELISA Kit 5 x 96 microplate wells Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Assay EGF (epidermal growth factor) levels in human serum, plasma (EDTA, heparin, sodium citrate), and culture supernatant samples with our Invitrgen™ Human EGF ELISA Kits.
These human EGF ELISA kits use pre-titered, matched pairs of coating and detection antibodies to achieve sensitive and accurate measurement of epidermal growth factor (EGF, also called URG, HOMG4) in samples at 50 to 100μL per well. Also included are calibrated recombinant protein standard, streptavidin-HRP, TMB substrate solution and stop solution. The complete kits contain precoated 96-well strip plate(s) and lot-optimized reagents. The economically-priced reagent kit provides validated reagents only, requiring users to coat their own plates. The antibody-pair kit consists of the matched EGF antibody pairs and EGF standard only. All components undergo quality control testing to minimize lot-to-lot variability.
  • Target: Natural and recombinant human epidermal growth factor (EGF); also known as urogastrone (URG), hypomagnesemia type 4 (HOMG4)
  • Format: Colorimetric ELISA (TMB substrate) in clear 96-well strip plate
  • Measurement: Absorbance at 450nm minus absorbance at 550nm
  • Assay Range: 7.8 to 500pg/mL
  • Sensitivity: ≤ 5pg/mL
  • Reproducibility: Intra-assay CV ≤ 10%; inter-assay CV ≤ 10%
  • Sample Types: Cell culture supernatant, urine, serum, plasma (EDTA, sodium citrate and heparin)
  • Total Assay Time: 3.5 hours
  • Sample Size: 50μL
  • Specificity: No significant cross-reaction with human HB-EGF (Heparin-binding EGF), mouse EGF, rat EGF and human IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, TNFα TGFβ, GM-CSF
Assay range and other values listed above are for the pre-coated plate kit; see product documentation for values specific to the reagent kit and antibody-pair kit.
Includes:Complete Kits contain pre-coated antibody-plates, detection antibodies, buffers, diluents, standards, and substrates. The Reagent Kit (previously called a “Screening Set”) contains matched antibodies, standard and detection reagents but no coated plates. The Antibody Pair Kit (previously called a “MiniKit”) contains only matched antibodies and standard (no plates or detection reagents).
Especificaciones
Especificaciones
7.8 to 500pg/mL
Human EGF ELISA Kit
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urine
Absorbance at 450nm minus absorbance at 550nm
≤ 5pg/mL
Colorimetric ELISA (TMB substrate) with Plates
No significant cross-reaction with human HB-EGF (Heparin-binding EGF), mouse EGF, rat EGF and human IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, TNFa TGFß, GM-CSF
Natural and recombinant human epidermal growth factor (EGF); also known as urogastrone (URG), hypomagnesemia type 4 (HOMG4)