Learn More
Invitrogen™ BCL2L2 (BCL-W) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca:  Invitrogen™ EHBCL2L2
434.68 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15434913
  • 652.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Human BCL2L2 (BCL-W) ELISA quantitates Hu BCL2L2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BCL2L2. Principle of the method The Human BCL2L2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Utilizando una estrategia basada en PCR, se ha identificado una proteína adicional con actividad promotora de la vida, denominada Bcl-w. La proteína está muy conservada entre el ratón y el ser humano y está codificada por un gen situado cerca delα gen TCR en el cromosoma 14. La BCL-w se expresa en líneas celulares mieloides pero no en linfocitos T y B, y se puede encontrar en una amplia variedad de tejidos. Un evento de empalme alternativo en el exón 4 resulta en dos transcriptos. El primero, Bcl-w, codifica una proteína de 193 aminoácidos, y el segundo, Bcl-w/rox, codifica una proteína con una longitud de 333 aminoácidos. La porción "rox" de Bcl-w/rox muestra una llamativa identidad de secuencia de aminoácidos del 66 % con la proteína Drosophila rox2; sin embargo, el transcripto de Bcl-w/rox puede expresarse a niveles muy bajos.
Especificaciones
Especificaciones
Q92843
60 pg
ELISA sandwich de fase sólida
Kit de ELISA
Plasma, Sobrenadante, Suero
96 ensayos
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
599
< 12 %
Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
96 pruebas
Apoptosis
De 2 °C a 8 °C
Humano
4 h 45 min
65,54.-16.000 pg/ml
De 60 pg/ml a 16.000 pg/ml
Biotina
Otras proteínas
Este anticuerpo de par ELISA detecta la BCL-W humana, también puede reconocer la BCL-W de ratón y rata.
Humano
Lector de microplacas colorimétrico
BCL-W,BCL2-L-2,BCLW,PPP1R51
< 10 %
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
RUO
50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
BCL-W, BCL2-L-2, BCLW, PPP1R51
1 h 20 min