Learn More
Thermo Scientific™ Mezclador de muestras HulaMixer™
Mezclador de muestras HulaMixer™
Marca: Thermo Scientific™ 15920D
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
El mezclador de muestras HulaMixer™ proporciona una solución de mezcla de muestras flexible, resistente y fácil de usar, independientemente de si está trabajando con células, proteínas, ácidos nucleicos o cualquier otra muestra líquida que necesite mezclar. El mezclador de muestras HulaMixer puede girar de tres formas diferentes y ofrece un intervalo de velocidad variable de 1–100 rpm. Es el mezclador perfecto para utilizarlo con gránulos magnéticos Dynabeads™.Los resultados fiables dependen de una mezcla correcta
Los resultados uniformes con las tecnologías de separación basadas en gránulos magnéticos de Dynabeads dependen de la mezcla completa. El mezclador de muestras HulaMixer tiene opciones de velocidad y movimiento variables para todo, desde procedimientos de aislamiento celular hasta purificación de ácidos nucleicos, aislamiento de proteínas, aplicaciones microbiológicas, o cualquier otro requisito de mezcla distinto a Dynabeads que tenga. El uso del mezclador de muestras HulaMixer al usar productos Dynabeads ayuda a asegurar resultados más reproducibles, alta pureza, recuperación y viabilidad.
Mezclador de muestras fácil de usar
Además del manual de instrucciones, incluimos una guía rápida laminada que describe cómo controlar las funciones básicas del mezclador de muestras HulaMixer. Con ajustes de mezcla flexibles y un rango de temperatura de funcionamiento de +4 °C a +40 °C, el mezclador de muestras HulaMixer se puede utilizar en la sala de frío, en el banco, o en la incubadora, para cualquier tarea de mezcla que tenga.
Más información sobre los productos Dynabeads
Especificaciones
Desde 1 hasta 90° | |
120 V | |
0,5 A | |
Mezclador de muestras | |
De 39,2° a 104 °F | |
Mezcladores de muestras Dynabeads™ | |
De 0 a 250 s |
De 1 a 100 rpm | |
de 4°C a 40°C | |
Tubos | |
Certificados de análisis | |
Mezclador de muestras HulaMixer™ | |
HulaMixer™ |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.