Learn More
Fisherbrand™ Hub-Shaped Stir Bars
Provides very stable stirring, especially at low speeds. Fisherbrand™ Hub-Shaped Stir Bars are isostatically molded in pure, FDA-approved PTFE plastic.
12.75€ - 30.05€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10313362
|
Fisherbrand™
|
37 mm | 70 mm | 37 mm |
12.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16215791
|
Fisherbrand™
|
27 mm | 45 mm | 27 mm |
30.05€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Guaranteed inert and leak-free
- Available with Alnico V or rare earth magnets
- Individually polished to stay cleaner for longer
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
1 unidad |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |