Learn More
Atago™ Refractómetro portátil HSR–500
Ideal para medir la concentración de azúcar en solución. El refractómetro portátil Atago™ HSR–500 mide el índice de refracción de una solución que contiene azúcar, que es proporcional a la concentración de azúcar.
Marca: Atago™ 2340
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Medición de la concentración mediante el índice de refracción
Especificaciones
Refractómetros de mano | |
HSR–500 | |
600 g |
0 a 90 Brix | |
Brix | |
4 x 4 x 20 cm |