Learn More
Horst™ HSQ Model Flexible Heating Cable
155.82€ - 402.80€
Especificaciones
Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
---|---|
Modelo | HSQ |
Tipo de producto | Cable calefactor flexible |
Código de producto | Marca | Longitud del cable de alimentación (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del cable de alimentación (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10097011
|
Horst™
21001 |
1 m |
155.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10571162
|
Horst™
21003 |
3 m |
219.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10361792
|
Horst™
21004 |
4 m |
254.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10701943
|
Horst™
21005 |
5 m |
285.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10322132
|
Horst™
21006 |
6 m |
402.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
∼Tensión de 230 V | |
HSQ | |
Cable calefactor flexible |