Learn More
IKA™ Agitador HS 260 Control
Utilice este agitador de vaivén compacto y plano para aplicaciones con un peso de agitación de hasta 7,5 kg. El agitador IKA™ 260 HS Basic dispone de una amplia gama de combinaciones de accesorios que permite el uso de casi todas las formas y tamaños de recipientes.
Marca: IKA™ 0003066700
Detalles adicionales : Peso : 10.26900kg
Descripción
- HS 260 Basic y KS 260 Basic
- Ajuste electrónico de la velocidad y el tiempo con pantalla LED
- Amplia gama de combinaciones de accesorios que permite el uso de casi todas las formas y tamaños de recipientes
- Accesorios no incluidos, se venden por separado HS 260 Control y KS 260 Control Mismas características que HS/KS 260 Basic, pero además:
- La pantalla digital permite leer la velocidad, la función de temporizador y los modos de funcionamiento
- Interfaz RS 232
- Todas las funciones se pueden controlar y documentar con labworldsoft™
- Reloj de conmutación de hora electrónico: De 0 a 9 h 59 min o funcionamiento continuo (∞)
- Con posicionamiento de punto final integrado (para muestreo automatizado controlado por robot)
Especificaciones
De 10 a 300 rpm | |
220/240, 100/120 | |
DIN EN 60529 | |
420 mm | |
360 mm | |
Pantalla digital LCD | |
De 0 a 9:59 h, continuo |
45 W | |
De 5 °C a 50 °C | |
50/60 Hz | |
100 mm | |
HS 260 Basic | |
Plano |