Learn More
SCAT™ HPLC Safety Cap II
These safety caps provide maximum safety for your HPLC solvent supply. Extract your solvents safely from bottles and reservoirs without being exposed to hazardous gases and solvent vapors. Complete with integrated air valve for pressure equalization.
127.15€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Tipo | Safety Cap |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC Systems |
Para utilizar con (equipo) | Lab Bottles |
Incluye | 2 PFA Fittings with 1.6/2.3/3.2 mm OD, 1 PFA Blind Plugs, 1 Air Valve |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17967260
|
SCAT™
107511 |
GL32 |
127.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17907250
|
SCAT™
107637 |
38-430 |
127.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- High quality materials ensure maximum safety for lab and staff
- 360° rotatable and up to 200°C autoclavable screw cap for maximum flexibility
- Stable construction for highest safety and easy handling
- Chemically resistant against aggressive organic solvents
- Attractive design and clear arrangement of the connections
- Improved design for easy connection of capillaries in various colors
- Free air valve with change indicator included with every SafetyCap
Especificaciones
Autoclavable | |
HPLC Systems | |
2 PFA Fittings with 1.6/2.3/3.2 mm OD, 1 PFA Blind Plugs, 1 Air Valve |
Safety Cap | |
Lab Bottles | |
PTFE |