Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de protección de color azul claro unisex Howie-Style con puños elásticos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
Longitud (métrico):
100 cm
Tamaño del tórax (métrico):
127 a 132,08 cm
Entre 101,6 y 104,14 cm
Entre 106,68 y 111,76 cm
Entre 116,84 y 121,92 cm
Entre 91,44 y 96,52 cm
Descripción
Fabricado en polialgodón resistente.Las batas de laboratorio de protección de color azul claro unisex Howie-Style con puños elásticos Logistik Unicorp™ incluyen puños elásticos.
- Con puños tejidos
- Disponible en cuatro colores
- Dos bolsillos inferiores
- Estilo cruzado con corchetes en la parte delantera
- Sin marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio estilo Howie |
Tamaño | Grande |
Sexo | Unisex |
Material | Algodón, Poliéster |
Color | Azul claro |
Estilo de manguito | Tejido |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | No estéril |
Modelo | Howie |
N.º de bolsillos | 2 |