Learn More
Grant Instruments™ HOSE100: kit de tubos y aislamiento de uso general.
Kit de aislamiento y tubos de uso general HOSE100 de -40 a 100 °C (2 x 2 m). Incluye pinzas y conector para los termostatos ecocool LT de Grant Instruments y Optima.
Marca:  Grant Instruments™ HOSE100
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Código de producto. 16274941
  • 209.88€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
Tubos aislados de uso general de 2 x 2 m de -40 °C a +100 °C, montados con placa de salida de bomba ecopool LT/OptimaTM y pinzas de tubo normales, sin necesidad de herramientas. Se pueden cortar a una longitud determinada. 10 mm de D.I., 14 mm de D.E.