Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Combs
For large gel systems
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12443657
  • 57.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para sistemas de gel grandes
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5
25 x 20 cm
0,1 cm
9,8 in
7,8 in
20 cm
Peine estándar
8
110 μl
25 cm
0,88 in
2,25 cm