Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Combs
For large gel systems
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11982925
  • 82.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para sistemas de gel grandes
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5
1
7,8 in
Peine de pared
20 cm
20 cm