Learn More
Fisherbrand™ Horizontal Large Gel Systems: Combs
For large gel systems
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11912915
  • 56.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
Para sistemas de gel grandes
Specifications
Specifications
Sistema de electroforesis en gel grande Owl™ A2 y A5
25 x 20 cm
0,1 cm
9,8 in
7,8 in
20 cm
Peine estándar
12
70 μl
25 cm
0,57 in
1,45 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers