missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medicom™ Hopen™ Collared Hygiene Gown
Medicom™ Hopen™ Polypropylene Coveralls available in collared, or hooded styles
104.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 1149-5 |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (aplicación) | Equipo de protección individual: Categoría 1 |
Sexo | Unisex |
Código de producto | Marca | Color | Tipo de tapón | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tipo de tapón | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16584061
|
Medicom™
40.408/03 |
Blanco | Cremallera | Grande |
104.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16594061
|
Medicom™
40.408/04 |
Blanco | Cremallera | XL |
104.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16504071
|
Medicom™
40.408/05 |
Blanco | Cremallera | 2XL |
104.00€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Pleasant, and light PP SMS fabric is breathable and solid
- SMS fabric makes it possible to better limit the particulate release of fibers
- Category 1 Personal Protective Equipment
- Suitable for protected environments
- Individually packaged for better hygiene and controlled distribution
- Elastic thumb holes contain latex, a natural material that contains allergenic proteins
- Dark blue gown has anti-static properties giving it the ability to dissipate electrostatic charges
- Not intended for use in a flammable, oxygen-enriched atmosphere, or an ATEX area
Especificaciones
Fabricado de conformidad con un sistema de calidad certificado ISO9001 | |
Sí | |
Unisex | |
Polipropileno, SMS | |
Cosidos | |
50 g/m2 |
EN 1149-5 | |
Equipo de protección individual: Categoría 1 | |
No | |
Bolsa individual | |
No estéril |