Learn More
Honeywell™ Mascarilla facial completa OptiFit
Protección respiratoria eficaz en una máscara facial completa. La máscara facial completa Honeywell™ Optifit ofrece protección respiratoria específica en función del tipo de cánister unido a ella.
Marca: Honeywell™ 1715011
Detalles adicionales : Peso : 0.75600kg
Descripción
- APR reutilizable con protección respiratoria según el tipo de cánister seleccionado.
- Para una protección óptima, se recomiendan los cánisters de aluminio Sperian™ o los cánisters de plástico Sperian™.
- Nota: Solo se puede utilizar en instalaciones suficientemente ventiladas en las que la atmósfera contenga un volumen mínimo de oxígeno del 17 %.
- Faldón de silicona en forma de U.
- Lente de visión completa con buena visión lateral y descendente.
- Libre elección de filtro
- Fácil de cuidar
Especificaciones
Filtro | |
Mascarilla facial completa OptiFit | |
Optifit | |
Faldón de silicona/filtro doble/diafragma |
Categoría EC PPE: 3, Control de calidad: ISO 9001/2000, número de declaración de la CE: 0070-003079- -01-02-0009 - Ext. 01-10-03, número de declaración de la CE 0070-003-07901- -02-0009 - Ext. 01-1003- , Declaración de conformidad: INRS-1715011, EN 136 | |
Medio | |
Para usos industriales | |
1 unidad |