Learn More
Sperian™ Protección respiratoria sin látex en forma de taza Honeywell™
Highly comfortable and ergonomically designed single-use respirators with no restriction with regard to use. Sperian™ Honeywell™ Premium Disposable Respirators leverage the Willtech™ soft seal technology for an improved fit and exceptional comfort.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 149:2001A1:2009, ISO 9001/2000, CE |
---|---|
Desechables | Sí |
Tipo de producto | Protección respiratoria |
Tamaño | M |
Sin látex | Sí |
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Con válvula de exhalación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Con válvula de exhalación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11816960
|
Sperian™
1005580 |
FFP1 | No |
en la oferta
paquete de 20 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11806970
|
Sperian™
1005586 |
FFP2 | Sí |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Máscara de uso único• Con válvula expiratoria, el lote
Especificaciones
EN 149:2001A1:2009, ISO 9001/2000, CE | |
Protección respiratoria | |
Sí | |
Polvo, vapor, humos |
Sí | |
M | |
20/paq. | |
Copa moldeada |