Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad para protección facial y ocular de doble lente Honeywell™
Click to view available options
Color de marco:
Azul cobalto
Descripción
- With anti-scratch coating
- Integral temple wire provides side arm adjustment
- General use and protection against impact (45m/s)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE 0035, CE 0086 |
Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de protección ocular y facial |
Para utilizar con (aplicación) | Uso general y protección contra impactos (45 m/seg), trabajo mecánico: Triturado, torneado, molienda |
Color de marco | Azul cobalto |
N.° por paquete | Paquete de 1 |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Poliamida |