Learn More
Sperian™ Mascarillas Honeywell™ Premium serie 4000
Reduce el riesgo de contaminación y fugas, evita irritaciones y alergias y aumenta la seguridad. Las mascarillas de la serie Premium Sperian™ Honeywell™ 4000 son fáciles de guardar y transportar.
Marca:  Sperian™ 1005630
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 11831781
  • 162.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Envasadas individualmente, de un solo uso
  • Con el cierre en punta Willtech™ hipoalergénico ultrasuave
  • Con propiedades de absorción y una lámina de sellado para ofrecer una comodidad y ajuste excepcionales durante largos periodos de tiempo
  • El puente nasal preformado es ajustable y de color
  • Interior amplio con una pieza de mentón incorporada
  • Ultraligera, con una estructura exterior resistente a los fluidos
  • Correas deslizantes, muy flexibles
Especificaciones
Especificaciones
EN 149:2001A1:2009, ISO 9001/2000, CE
FFP3
M
Textiles, minería, construcción, industria del acero y del hierro, , industria de preparación de carrocerías, trabajos de carpintería, actividades agrícolas y hortícolas, industria alimentaria, corte y moldeo de metales, fabricación farmacéutica, industria nuclear, tratamiento de residuos tóxicos, batería, riesgos biológicos, etc.
Respirador ML 4311
Polvo, vapor, humos
Sí
Protección respiratoria
Sí
Sí
10/paq.
Pliegue plano