Learn More
Sperian™ Mascarillas de protección
Con un diseño ergonómico para ofrecer un excelente nivel de comodidad y ajuste. Las mascarillas de la serie 2000 Comfort Sperian™ Honeywell™ tienen una forma de corte para proporcionar una excelente compatibilidad con las gafas de seguridad.
49.20€ - 59.36€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 149 : 2001 A1: 2009 |
---|---|
Desechables | Sí |
Tipo de producto | Respirador de protección |
Tamaño | M |
Con válvula de exhalación | Sí |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15341141
|
Sperian™
1031590 |
2110 FFP1 |
49.20€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15361141
|
Sperian™
1031592 |
2110 FFP2 |
49.23€
paquete de 25 Disponible descuento por volumen |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15371141
|
Sperian™
1031593 |
2211 FFP2 V |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Se repliegan y embalan en bolsas selladas individualmente para el transporte y almacenamiento
- Probadas con dolomita lo que demuestra la resistencia de las mascarillas a la obstrucción con el paso del tiempo
- Con válvula de exhalación de alta eficacia para mayor protección
- El cierre de cara de doble capa proporciona protección y comodidad
Especificaciones
EN 149 : 2001 A1: 2009 | |
Respirador de protección | |
Sí | |
Pliegue plano |
Sí | |
M | |
Sí |