Learn More
ATAGO™ Refractómetro de miel HHR-2N
El refractómetro de miel HHR-2N está especialmente diseñado para determinar el porcentaje de agua contenida en la miel mediante el índice de refracción.
Marca: ATAGO™ 2522
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Este refractómetro de mano para la humedad de la miel incluye compensación de temperatura manual.
- Características:
- Refractómetro portátil de mano para medir el porcentaje de agua contenida en la miel (de 12 a 30 %) con una medición del índice de refracción
- Escala mínima de detección de contenido de agua del 0,1 %
- Revestimiento exterior con forma de telescopio, diseño simplificado para el agarre y punta con forma de cuchara para un muestreo suave
- Cuerpo de metal de aluminio fundido duradero para resistencia al calor y a disolventes orgánicos
Especificaciones
Refractómetro portátil | |
HHR-2N | |
Brix | |
40 x 40 x 170 mm |
De 12,0% a 30,0% | |
0,1% | |
260 g |