Learn More
Kinematica™ Unidad de accionamiento de homogeneizador Polytron™ PT 10-35 GT
Homogeneizador compacto y económico con motor de 1200 W para el procesamiento de muestras más grandes. Su diseño versátil permite muestras pequeñas de hasta 0,1 ml y hasta 4500 ml con un agregado de dispersión adecuado. Hay disponibles más de 25 agregados para casi cualquier aplicación de dispersión u homogeneización.
Marca: Kinematica™ 11010104
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Volúmenes de aplicación de 0,1 ml a 10 l.
- El motor de 1200 W proporciona suficiente potencia y alta velocidad necesarias para una reducción eficiente del tamaño de las partículas.
- Control de velocidad de motor digital de 500 a 30.000 rpm.
- Las velocidades de puntas de agregados de hasta 32 m/s producen las partículas más finas posible.
- Su suave arranque evita las salpicaduras del homogeneizado del recipiente de muestras.
Especificaciones
Unidad de accionamiento del homogeneizador | |
230 V | |
De 0,1 ml a 10 l | |
Muestras difíciles de procesar |