Learn More
Hoefer™ Separadores de gradientes Serie SG
Ideal for generating gradients of polyacrylamide, sucrose, and cesium chloride
Marca: Hoefer™ SG500
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Includes: Los modelos SG 15, SG 30, SG 50 y SG 100 incluyen separador de gradientes con válvulas de PTFE, conexión de salida Luer, varilla de soporte, accesorio dentado de adaptador, aguja de calibre 22.
El modelo SG 500 incluye separador de gradientes con válvula de inserción-extracción, cuatro abrazaderas de manguera de apriete y sellado para tubos.
Descripción
Modelos SG 15, SG 30, SG 50 y SG 100
- Elaborado en plástico acrílico pesado con válvulas de resina PTFE de alta calidad y sin fugas
- Ofrecen una base plana para una mayor estabilidad en agitadores magnéticos; la varilla de soporte se puede acoplar al soporte de anillo para una mayor estabilidad
- Acepta tubos Luer o de 4 mm de DI; con los adaptadores incluidos también puede aceptar tubos de 2 mm de DI o de calibre 22
- SG 100 es ideal para los coladores de gel Hoefer Mighty Small™ SE 275 (para cuatro geles) SE 215 (para 10 geles)
- Hecho de dos cámaras acrílicas cilíndricas ensambladas y montadas una base acrílica plana
- Utiliza una válvula de inserción-extracción simple para abrir y cerrar el paso entre el depósito y las cámaras de mezcla
- Adecuado para la formación de gradientes de poliacrilamida o gradientes de tampón utilizados con columnas de cromatografía de medianas a pequeñas
- Ideal para usar con los coladores de gel múltiple Hoefer SE 615 o SE 915
Especificaciones
Coladores de gel múltiples SE 615, SE 915 | |
Separador de gradientes con válvula de inserción/extracción, cuatro abrazaderas para tubos tipo in.envolver y sellarin. | |
500 ml |
Separador de gradientes | |
16,9 oz |