Learn More
Hoefer™ Accesorios para el secador de gel Easy Breeze™: Película
Para su uso con el sistema de secado de geles SE 1200 Easy Breeze
Marca: Hoefer™ SE1202
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Película de secado de geles
- Para la fotografía o la fluorografía, el celofán transparente garantiza una fotografía o exposición sin distorsión
- Para la autorradiografía, el uso de una lámina Mylar™ en lugar de una lámina de celofán permite que el Mylar se pueda retirar fácilmente después del secado para una máxima emisión beta
Especificaciones
Marco estándar del sistema de secado de gel de aire SE 1200 Easy Breeze™ | |
Hoja de celofán porosa |