Learn More
Molecular Probes™ Hoechst 34580
Hoechst 34580
Marca: Molecular Probes™ H21486
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
Este colorante de bisbenzimida, Hoechst 34580, se relaciona con la unión importante de surco menor, colorantes selectivos de ADNbc Hoechst 33258 y Hoechst 33342. Hoechst 34580 tiene espectros de longitud de onda algo más larga que los demás colorantes Hoechst cuando se une a ácidos nucleicos (Howard Shapiro, comunicación personal).Especificaciones
Contiene 1 vial de Hoechst 34580 (5 mg). Almacenar en el congelador a - 25 °C y proteger de la luz. |
|
Hoechst 34580 | |
Microscopio de fluorescencia | |
Sólido | |
Agua, DMF o DMSO (dimetilsulfóxido) | |
Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus |
392⁄440 | |
Tubo(s) | |
Fluorescente | |
Temperatura ambiente | |
Tinte |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.