Learn More
Cytiva Columna HiTrap™ Streptavidin HP
Se utiliza para purificaciones preparativas rápidas y sencillas, ya sea solas o conectadas en serie. Las columnas de estreptavidina HP HiTrap™ son columnas preempaquetadas cómodas y fiables.
Marca: Cytiva 17-5112-01
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Includes: Instrucciones completas de uso y optimización de métodos, además de una variedad de conectores para jeringas, bombas peristálticas y sistemas de cromatografía
Descripción
Preempaquetado con Streptavidina Sepharose™ de alto rendimiento de medio, que aprovecha las fuertes interacciones de la biotina y la estreptavidina, así como las interacciones algo más débiles de 2-iminobiotina y estreptavidina
- Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Capacidad de unión de Streptavidin: medio de > 300 nmol de biotina/ml; medio de 6 mg de biotinilado de BSA/ml
- Estable (a largo plazo) en el rango de pH 2-10,5
- Tamaño de partícula medio: 34 μm
Información de órdenes
Se venden en paquetes 5 x de columnas de 1 ml
Especificaciones
5 x 1 ml | |
34 μm | |
1 ml | |
0,7cm | |
0,98 in | |
Polipropileno | |
De 4 a 9 (largo plazo), de 2 a 10,5 (corto plazo) | |
Biomoléculas y proteínas biotiniladas |
<4 ml/min. | |
Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida, como diseño AKTA™ o un sistema FPLC | |
Sephacryl HR Column | |
Purificación, aislamiento o eliminación de sustancias biotiniladas, por ejemplo, proteínas etiquetadas con biotina | |
2,5 cm | |
42psi | |
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
De 4° a 8 °C |
Seguridad y manipulación
- HiTrap Streptavidin 1 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol