Learn More
Cytiva Columnas de proteína recombinante A FF HiTrap™
Se utilizan para la purificación preparativa de anticuerpos monoclonales y policlonales de sobrenadantes de cultivo celular, suero y ascitis. Las columnas Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ rProtein A FF están preempaquetadas con flujo rápido rProtein A Sepharose™.
Marca: Cytiva 17-5079-02
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Empaquetado con flujo rápido de proteína A recombinante Sepharose™ para la purificación y el fraccionamiento de subclases de IgG e IgG de diferentes fuentes
- Presenta una especificidad de región Fc similar a la de la proteína A nativa, pero con una mayor capacidad de unión y un menor número de problemas normativos gracias a la ausencia total de cultivo de células de mamíferos en la producción y purificación de ligandos.
- Tamaño medio de partícula: 90 μm
- Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía.
- Disponible como columnas de 1 ml y 5 ml
- Ligando: proteína A recombinante (E.coli)
- Matriz: agarosa al 4 % altamente entrecruzada
- Capacidad de fijación: ∽ 50 mg de IgG humana/ml
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 3 hasta 10
Columnas de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 x 25mm
- Velocidad del flujo: <4 ml/min
- Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
- Velocidad del flujo: <20 ml/min
Información de órdenes
Las columnas de 1 ml y 5 ml se llenan con 1 ml y 5 ml de Sefarosa de flujo rápido rProtein A, respectivamente.
Especificaciones
≈ 50 mg de IgG humana/ml | |
Sistemas de cromatografía, manual | |
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % |
<4 ml/min. | |
Para jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía | |
2 x 1 ml |
Seguridad y manipulación
- HiTrap rProtein A FF 1 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ethanol