Learn More
Cytiva Columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína G HiTrap™
Se utilizan para separaciones rápidas y fáciles de IgG de diferentes muestras y subclases. Las columnas preempaquetadas de alto rendimiento de proteína G Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ están preempaquetadas con proteína G Sepharose™.
Marca: Cytiva 17-0405-03
Detalles adicionales : Peso : 0.12330kg
Description
- Preenvasadas con proteína G Sepharose de alto rendimiento
- Capacidad de fijación: 25 mg de IgG humana por columna
- Presión máxima: 3 bar
- Material de la columna: polipropileno
- Para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Columnas de 1 y 5 ml
Medios
- Ligando: Proteína recombinante G sin región de unión de albúmina
- Matriz: Agarosa entrecruzada al 6 %
- Tamaño medio de partículas: 34 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 3 hasta 9
Columnas de 1 ml
- Dimensiones del lecho: 7 x 25mm
- Velocidad del flujo: <4 ml/min.
Columnas de 5 ml
- Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
- Velocidad del flujo: <20 ml/min
Specifications
Proteína G de alto rendimiento HiTrap, 5 x 5 ml | |
16 mm | |
>20 ml/min | |
Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía | |
Etanol al 20 % | |
5 paq. |
125 mg de IgG humana por columna | |
0,62 in | |
5 ml | |
Las proteínas G de alto rendimiento HiTrap son columnas preempaquetadas para la purificación preparativa de anticuerpos monoclonales y policlonales de uso general de la mayoría de las especies, incluida la rata. | |
De 4 °C a 30 °C |