Learn More
Cytiva HiTrap™ MabSelect™ SuRe™ LX Columns
Polyclonal antibodies, monoclonal antibodies (mAb), and antibody fragments are usually purified by affinity chromatography. Resins containing an immobilized ligand (e.g., protein A, protein G, or protein L) are used to capture antibodies and antibody fragments.
1050.00€ - 5400.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Antibody Purification Column |
---|---|
Fase estacionaria | MabSelect SuRe LX |
Ligando | Protein A |
Tamaño de partículas | 85 μm |
Diana de purificación | Human IgG |
Código de producto | Marca | Volumen de la cama (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de la cama (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16437695
|
Cytiva
29268402 |
1 mL | 5/Pk. |
1050.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16417695
|
Cytiva
29130609 |
1 ml | 10/Paq. |
3315.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
16427695
|
Cytiva
29157185 |
5 ml | 5/Paq. |
5400.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH
- High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
- Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
- High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
- Reduces the risk of product contamination and carryover
- Improves performance and reduces overall costs
Especificaciones
Antibody Purification Column | |
Protein A | |
Human IgG |
MabSelect SuRe LX | |
85 μm | |
Purification of Human IgG |