Learn More
Cytiva HiTrap MabSelect PrismA Column
Protein A Column
227.00€ - 4269.00€
Especificaciones
Presión máx. de funcionamiento | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de afinidad de anticuerpos |
Tipo | Columna |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15803975
|
Cytiva
17549851 |
1 x 1 ml |
227.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15813975
|
Cytiva
17549852 |
5 x 1 ml |
895.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15823975
|
Cytiva
17549853 |
1 x 5 mL |
933.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15833975
|
Cytiva
17549854 |
5 x 5 mL |
4269.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
These columns are prepacked with MabSelect PrismA protein A chromatography resin that has been improved with an optimized high-flow agarose base matrix and a genetically engineered protein A-derived ligand, allowing efficient cleaning between purification runs.
Especificaciones
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
Cromatografía de afinidad de anticuerpos | |
Columna |