Learn More
Cytiva Columna IEX preempaquetadas de alto rendimiento HiTrap™
Se utilizan para la purificación de proteínas de alta resolución y a pequeña escala. Las columnas preempaquetadas de alto rendimiento IEX Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ son columnas preempaquetadas, listas para usar y de intercambio de cationes fuertes de alto rendimiento Sepharose™.
Marca:  Cytiva 29051324
Detalles adicionales : CAS : 127-09-3 Peso : 0.07560kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15157956
  • 46.00€ / 1 ml
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Preempaquetadas con sefarosa Q o SP High Performance
  • Cómodo y reproducible para separaciones rápidas, sencillas y de alto rendimiento, ya sea solas o conectadas en serie
  • Con diseño para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Presión máx.: 3 bar
  • Columnas de polipropileno de 1 y 5 ml
Medios:
  • Tamaño de partícula: 24-44 μm
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 4 hasta 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
  • Ligando: Amina cuaternaria
  • Tipo de intercambiador de iones: Fuerte intercambio aniónico
  • Capacidad iónica: 0,14 a 0,20 mmol Cl-/ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514) 
  • Ligando: Sulfopropyl
  • Tipo de intercambiador de iones: Fuerte intercambio catiónico
  • Capacidad iónica: De 0,15 a 0,20 mmol H+/mL
Columnas de 1 ml
  • Dimensiones del lecho: 7 x 25mm
  • Velocidad de flujo: máx. 4 ml/min.
Columnas de 5 ml
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
  • Velocidad de flujo: máx. 20 ml/min.
Especificaciones
Especificaciones
HiTrap SP HP, 1 x 1 ml
< 4 ml/min.
SP Sepharose HP
7 mm
Cada uno
0,2 in
HiTrap SP HP es una potente columna de cromatografía de intercambio catiónico para la purificación de proteínas a pequeña escala y de alta resolución.
De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 %
1 mL
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • hitrap SP HP
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.