Learn More
Cytiva Columna IEX preempaquetadas de alto rendimiento HiTrap™
Se utilizan para la purificación de proteínas de alta resolución y a pequeña escala. Las columnas preempaquetadas de alto rendimiento IEX Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ son columnas preempaquetadas, listas para usar y de intercambio de cationes fuertes de alto rendimiento Sepharose™.
Marca: Cytiva 17-1153-01
Detalles adicionales : Peso : 0.10800kg
Descripción
- Preempaquetadas con sefarosa Q o SP High Performance
- Cómodo y reproducible para separaciones rápidas, sencillas y de alto rendimiento, ya sea solas o conectadas en serie
- Con diseño para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Presión máx.: 3 bar
- Columnas de polipropileno de 1 y 5 ml
- Tamaño de partícula: 24-44 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 4 hasta 13
Q Sepharose (45-000-193, -194, 515)
- Ligando: Amina cuaternaria
- Tipo de intercambiador de iones: Fuerte intercambio aniónico
- Capacidad iónica: 0,14 a 0,20 mmol Cl-/ml
SP Sepharose (45-000-191, -192, -514)
- Ligando: Sulfopropyl
- Tipo de intercambiador de iones: Fuerte intercambio catiónico
- Capacidad iónica: De 0,15 a 0,20 mmol H+/mL
- Dimensiones del lecho: 7 x 25mm
- Velocidad de flujo: máx. 4 ml/min.
Columnas de 5 ml
- Dimensiones del lecho: 16 x 25mm
- Velocidad de flujo: máx. 20 ml/min.
Especificaciones
HiTrap Q HP, 5 x 1 ml | |
< 4 ml/min. | |
Q Sepharose HP | |
7 mm | |
5 paq. |
0,2 in | |
HiTrap SP HP y HiTrap Q HP están preempaquetadas, listas para usar cationes y columnas de intercambio de aniones para la exploración de métodos, separaciones de grupos, concentración de muestras y limpieza de muestras de biomoléculas cargadas | |
Entre 4 °C y 30 °C en etanol al 20 % | |
1 mL |
Seguridad y manipulación
- HiTrap Q HP 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol