Learn More
Cytiva Columnas de alto rendimiento de heparina HiTrap™
Purifique proteínas fijadoras de ADN, factores de coagulación, lipoproteínas y factores de síntesis de proteínas. Las columnas de alto rendimiento de heparina Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ se han preempaquetado con Heparin Sepharose™ de alto rendimiento para una purificación de alta resolución.
Marca: Cytiva 17-0407-03
Detalles adicionales : Peso : 0.10400kg
Descripción
- Estable sobre el rango de pH de 5 a 10
- Tolera los tampones acuosos comúnmente utilizados
- Medio de heparina Sepharose High Performance une ligando con heparina porcina a 6 % de agarosa por aminación reductiva
Especificaciones
5 x 5 ml | |
34 μm | |
5 ml | |
1,6cm | |
0,98 in | |
Medio de 10 mg de heparina/ml | |
42psi | |
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
De 4° a 30 °C |
<20 ml/min | |
Jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía líquida, como diseño AKTA™ o un sistema FPLC | |
Heparin HP Column | |
Purificación de antitrombina III, factores de coagulación y otras proteínas plasmáticas | |
2,5 cm | |
Polipropileno | |
De 5 a 10 | |
Proteínas fijadoras de ADN, factores de coagulación, lipoproteínas y factores de síntesis proteica |
Seguridad y manipulación
- HiTrap Heparin HP 5 ml, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol