Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
For the purification of supercoiled DNA to high quality for gene therapy and DNA vaccine applications
438.00€ - 847.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ADN superenrollado desde la escala de investigación hasta la producción de cGMP |
---|---|
Tipo de producto | Resina de cromatografía |
Presión máxima | 5 bar (0,5 MPa) |
Matriz | Capto™ PlasmidSelect |
Longitud (métrico) | 2,5 cm |
Código de producto | Marca | Volumen del lecho (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del lecho (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958862
|
Cytiva
17549911 |
1 mL |
438.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15968862
|
Cytiva
17549912 |
5 ml |
847.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High-flow purification of supercoiled DNA from research scale to cGMP production
- Flexible process design due to a large operational window of flow velocities and bed heights
- Higher throughput for improved productivity and process economy
- Hydrophilic properties of base matrix prevent non-specific binding
- BioProcess resin supported for industrial applications
- Convenient small-scale purification, process development, and scale-up using prepacked HiTrap™ columns
- Capto™ PlasmidSelect is based on a rigid base matrix, delivering excellent pressure-flow properties to plasmid production
Especificaciones
Purificación de ADN superenrollado desde la escala de investigación hasta la producción de cGMP | |
5 bar (0,5 MPa) | |
2,5 cm |
Resina de cromatografía | |
Capto™ PlasmidSelect |