Learn More
Cytiva Columna de cromatografía multimodal Capto™ MMC Impres HiScreen™
Columna lista para su uso en la detección y purificación de proteínas a pequeña escala mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX)
Marca:  Cytiva 17371610
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 15181546
  • 419.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Sus gránulos de alta resolución y la selectividad de su ligando garantizan un alto rendimiento
  • Permite el uso de un enfoque de plataforma para el desarrollo de procesos de AcM
  • Muestra una amplia ventana operativa de pH/sal
  • Para la detección de condiciones de selectividad, unión y elución
  • Elimina de forma eficiente contaminantes como el ADN, las proteínas de las células huésped (HCP), la proteína A lixiviada y los agregados
  • Se puede utilizar en la fase de pulido inicial en los procesos de purificación de AcM y para pulir fragmentos de anticuerpos para conseguir nanonticuerpos
Evitar el uso de agentes oxidantes, detergentes catiónicos.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC, Purificación de AcM
300.000 psi
40 µm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • hitrap capto MMC impres
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol