Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ Core 400
Diseñado para la purificación intermedia y pulido de virus y otras biomoléculas grandes
Marca: Cytiva 17372411
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.07200kg
Descripción
- Una excelente alternativa a las resinas de cromatografía de exclusión (SEC) de tamaño, que normalmente se emplean en las etapas finales de la purificación del virus en fabricación de vacunas.
- La novedosa tecnología de gránulos centrales y ligandos multimodales proporcionan funcionalidad dual, exclusión de tamaño y cromatografía de unión.
- Columnas HiTrap™ preenvasadas para un cribaje sencillo y un cómodo desarrollo de procesos, así como purificación a pequeña escala
- Alta capacidad y productividad en modo de flujo
- Amplia ventana operativa de pH y conductividad
Especificaciones
5/Paq. | |
Purificación intermedia y pulido de virus y biomoléculas grandes | |
Capto™ Core 400 | |
Columna HiTrap™ preempaquetada |
1 mL | |
0,5 MPa (5 bar) | |
HiTrap™ |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P235-Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol