Learn More
Cytiva Columnas HisTrap™ FF: 5 x 5 mL
Las columnas FF HisTrap™ optimizan purificaciones de proteínas etiquetadas con histidina directamente de células homogeneizadas no aclaradas: Las columnas de 5 x 5 ml están preempaquetadas con medios precargados de Ni Sepharose™ 6 Fast Flow.
Marca: Cytiva 17-5255-01
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.13050kg
Descripción
- Preempaquetado con medios precargados de Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
- Material de la columna: polipropileno
- Dimensiones del lecho: 7 × 25mm
- Capacidad de unión de proteínas de ∼40 mg/ml de medios con fuga insignificante de iones de níquel
- Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
- Funcionamiento sencillo con jeringa, bomba perstáltica o sistema cromatográfico
- Las columnas pueden estar conectadas en serie para aumentar la capacidad
- Matriz: Agarosa entrecruzada al 6 %
- Tamaño medio de partícula: 90 μm
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: Desde 3 hasta 12
Especificaciones
1 ml | |
7 mm | |
<4 ml/min | |
Desde 3 hasta 12 | |
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % | |
5 x 5 mL |
0,2 in | |
HisTrap FF es una columna lista para su uso, preempaquetada con Ni Sepharose 6 Fast Flow para la purificación preparativa de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina mediante cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC). | |
Polipropileno | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
HisTrap FF |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, Nickel