Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Spin Plates
Purifique proteínas de fusión recombinante etiquetadas con His que utilizan gránulos, columnas de centrifugación y placas de quelantes metálicos de níquel-NTA (ácido nitrilotriacético) de alta capacidad.
Marca: Thermo Scientific™ 88230
347.90 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Realice la purificación rutinaria por afinidad de las proteínas de fusión etiquetadas con His con la resina Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA, una resina de níquel-IMAC de alta capacidad y alto rendimiento.
El soporte de níquel-NTA especialmente preparado consta de agarosa granulada derivatizada con la mitad de quelantes del ácido nitrilotriacético (NTA) y cargada con iones de níquel divalentes (Ni2+). La resina de cromatografía de afinidad de metal inmovilizado (IMAC) proporciona una capacidad de unión y un rendimiento excepcionales para la purificación de proteínas recombinantes marcadas con His.La Ni-NTA HisPur está disponible en distintos tamaños de paquete de mezcla de resina, tres tamaños de columnas listas para centrifugar, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtro de 96 pocillos para grandes volúmenes de muestras. Todas estas opciones permiten obtener los mejores resultados en la purificación de proteínas marcadas con His a casi cualquier escala.
Características destacadas:
Alta capacidad: unión de hasta 60 mg de proteínas marcadas con 6xHis por mililitro de resina
Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
Compatible: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
Flexible: disponible en varios formatos, incluidos resina a granel, columnas de centrifugación y cartuchos de cromatografía
Rentable: vuelva a utilizar el mismo lote de resina al menos cinco veces
Facilidad de uso: tampones preformulados disponibles para formatos de kit
Formatos disponibles:
- Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 10 ml, 100 ml y 500 ml.
- Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml y 3 ml.
- Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna–
- Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas–
- A granel y personalizado: háganos llegar sus necesidades de resinas de Ni-NTA HisPur a granel–
Incluye:
Los kits contienen columnas de Ni-NTA HisPur
Especificaciones
Unión de hasta 60 mg de proteínas marcadas con 6xHis por ml de resina | |
Almacenar a 4 °C | |
HisPur™ | |
Proteína marcada con His | |
Níquel divalente, quelato metálico | |
Afinidad, resina de agarosa |
Placas de centrifugado de Ni-NTA HisPur | |
Suspensión líquida | |
2 placas | |
Placa de centrifugación | |
Placa de 96 pocillos |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.