Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Spin Columns, 0.2 mL
Purifique proteínas de fusión recombinante marcadas con His que utilizan gránulos, columnas de centrifugación y placas de quelantes metálicos de níquel-NTA (ácido nitrilotriacético) de alta capacidad.
Marca: Thermo Scientific™ 88224
180.34 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Realice la purificación rutinaria por afinidad de las proteínas de fusión marcadas con His con la resina Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA, una resina de níquel-IMAC de alta capacidad y alto rendimiento.
El soporte de níquel-NTA especialmente preparado consta de agarosa granulada derivatizada con la mitad de quelantes del ácido nitrilotriacético (NTA) y cargada con iones de níquel divalentes (Ni2+). La resina de cromatografía de afinidad de metal inmovilizado (IMAC) proporciona una capacidad de unión y un rendimiento excepcionales para la purificación de proteínas recombinantes marcadas con His.La Ni-NTA HisPur está disponible en distintos tamaños de paquete de mezcla de resina, tres tamaños de columnas listas para centrifugar, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtro de 96 pocillos para grandes volúmenes de muestras. Todas estas opciones permiten obtener los mejores resultados en la purificación de proteínas marcadas con His a casi cualquier escala.
Características destacadas:
Alta capacidad: unión de hasta 60 mg de proteínas marcadas con 6xHis por mililitro de resina
Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
Compatible: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
Flexible: disponible en varios formatos, incluidos resina a granel, columnas de centrifugación y cartuchos de cromatografía
Rentable: vuelva a utilizar el mismo lote de resina al menos cinco veces
Facilidad de uso: tampones preformulados disponibles para formatos de kit
Formatos disponibles:
- Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 10 ml, 100 ml y 500 ml.
- Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml y 3 ml.
- Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna–
- Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas–
- A granel y personalizado: háganos llegar sus necesidades de resinas de Ni-NTA HisPur a granel–
Incluye:
Los kits contienen columnas de Ni-NTA HisPur
Especificaciones
0,2 ml | |
Almacenar a 4 °C | |
HisPur™ | |
Proteína marcada con His | |
Níquel divalente, quelato metálico | |
Afinidad, resina de agarosa |
Columnas de centrifugado Ni-NTA HisPur, 0,2 ml | |
Suspensión líquida | |
25 columnas | |
Columna de centrifugación | |
Microcentrífuga, columna de centrifugación |
Seguridad y manipulación
- HisPur Ni-NTA Spin Columns, 0.2 mL
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sulfuric acid, nickel(2+) salt, hydrate
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.