Learn More
Cytiva Columnas IEX preempaquetadas HiScreen™ Capto™ SP ImpRes
Ideal para optimización de métodos y detección de parámetros
Marca:  Cytiva 17-5468-15
Detalles adicionales : Peso : 0.08500kg
Código de producto. 11390212
  • 155.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Preempaquetados con Capto SP ImpRes, un fuerte intercambiador de cationes
  • Matriz de agarosa de flujo alto
  • Un volumen de lecho pequeño de 4,7 ml proporciona resultados rápidos y un consumo mínimo de muestra/tampón
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
  • Altura del lecho de 10 cm para permitir la optimización del método y la detección de parámetros
Especificaciones
Especificaciones
Capto SP IMPRES
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiScreen Capto SP ImpRes, 4.7 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.