Learn More
Cytiva Columna de cromatografía multimodal Capto™ MMC ImpRes HiScreen™
Columna lista para usar en la optimización de métodos y en la evaluación de parámetros
Marca:  Cytiva 17371620
Detalles adicionales : Peso : 0.07650kg
Código de producto. 15101556
  • 205.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Preempaquetada con diferentes medios de BioProcess™ para un conveniente desarrollo de los procesos
  • Altura del lecho: 10 cm
  • Se conecta fácilmente en serie para alcanzar la altura del lecho de 20 cm
  • Pequeño volumen de lecho para obtener resultados rápidos y un consumo mínimo de muestras/tampones
  • Muestra una amplia ventana operativa de pH/sal
  • Permite el uso de un enfoque de plataforma para el desarrollo de procesos de AcM
  • Elimina de forma eficiente los agregados, virus y principales contaminantes en los procesos de AcM
  • Sus gránulos de alta resolución y la selectividad de su ligando garantizan un alto rendimiento
  • Resultados reproducibles
  • Permite un pulido eficaz de alta resolución de AcM
  • Puede unir proteínas con una fuerza iónica alta o baja
  • Reduce el coste de las muestras y el consumo de tampones
Evitar el uso de agentes oxidantes, detergentes catiónicos.
Especificaciones
Especificaciones
HPLC, Evaluación de parámetros, Método de optimización
300.000 psi
40 µm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Prepacked column, HiScreen Capto MMC ImpRes 4.7mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.