Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de microplacas HIGHPlate™ 6000
Centrifugue placas de filtración con el rotor de microplacas Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000.
Marca: Thermo Scientific™ 75003606
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Centrifugue placas de filtración con el rotor de microplacas Thermo Scientific™ HIGHPlate™ 6000 para su uso con protocolos de purificación de ADN.
Compatible con:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ XT/XTR, Multifuge™ X3/X3R
Especificaciones
Rotor de microplacas HIGHPlate 6000 | |
Placas estándar de 2 × 5 | |
6.300 rpm | |
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Multifuge X3/X3F y SL 40F | |
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U. |
Rotor con cestillo basculante | |
6.168 x g | |
139 mm | |
90° | |
Sí |