Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo HIGHConic™
Procese las muestras de forma constante en un ángulo de 45 grados con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ HIGHConic™.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003057
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Código de producto. 10203802
  • 2940.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Procese las muestras de forma constante en un ángulo de 45 grados con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ HIGHConic™.
  • Biocontención aprobada
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo HIGHConic
Rotor con cestillo basculante
10.016 x g
124 mm
2545
45°
Cuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio
6 x 50 mL
8.500 rpm
60 mm
Centrífugas de gran capacidad Cryofuge 5500i y Multifuge 4 Thermo Scientific Sorvall serie RC 4
4.842 x g
Esterilizable en autoclave
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Servicio Técnico